Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953789-1G
OR953789-250MG
APOSOR953789-1GEA
857
EUR
APOSOR953789-1G
APOSOR953789-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03434391 CAS-Nummer: 19741-30-1 |