1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953815-5G
APOSOR953815-5GEA
215
EUR
APOSOR953815-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Molecular Weight: 143.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659684 CAS-Nummer: 517918-95-5 |