L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate, tert-Butyl N-[(3S)-2-oxoazepan-3-yl]carbamate
OR953841-1G
APOSOR953841-1GEA
62.5
EUR
APOSOR953841-1G
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798169 CAS-Nummer: 76944-95-1 |