Quinazoline-4-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953937-1G
APOSOR953937-1GEA
632
EUR
APOSOR953937-1G
Quinazoline-4-thiol 95%
Quinazoline-4-thiol
Formel:
C₈H₆N₂S Molecular Weight: 162,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00091877 CAS-Nummer: 3337-86-8 |