5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR953983-1G
OR953983-250MG
OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA
270
EUR
APOSOR953983-1G
APOSOR953983-250MG
APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Formel:
C₈H₁₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08272104 CAS-Nummer: 354824-17-2 |