2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954047-1G
OR954047-250MG
APOSOR954047-1GEA
435
EUR
APOSOR954047-1G
APOSOR954047-250MG
2-(Ethylthio)benzoic acid 95%
2-(Ethylthio)benzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00094046 CAS-Nummer: 21101-79-1 |