4-(1-Methyl-5-imidazolyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954116-1G
APOSOR954116-1GEA 415 EUR
APOSOR954116-1G
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)phenol 95%
4-(1-Methyl-5-imidazolyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18375274
CAS-Nummer: 74730-75-9