2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954195-1G
APOSOR954195-1GEA
0
EUR
APOSOR954195-1G
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₇H₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03446733 CAS-Nummer: 55551-49-0 |