2-Chloroquinolin-6-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954239-5G
APOSOR954239-5GEA
121
EUR
APOSOR954239-5G
2-Chloroquinolin-6-ol 98%
2-Chloroquinolin-6-ol
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179.603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405093 CAS-Nummer: 577967-89-6 |