DL-Menthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
OR954314-100G
APOSOR954314-100GEA 43.5 EUR
APOSOR954314-100G
DL-Menthol 95%
DL-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001484
CAS-Nummer: 89-78-1