4,4,6-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR954461-1G
APOSOR954461-1GEA
69.6
EUR
APOSOR954461-1G
4,4,6-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4,6-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formel:
C₁₂H₁₅NO Molecular Weight: 189,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913845 CAS-Nummer: 181122-00-9 |