5-Acetamido-2-chloropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954492-1G
APOSOR954492-1GEA
574
EUR
APOSOR954492-1G
5-Acetamido-2-chloropyridine 97%
5-Acetamido-2-chloropyridine
Formel:
C₇H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20277888 CAS-Nummer: 29958-18-7 |