3-(1,2,4-Oxadiazol-3-yl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954508-1G
APOSOR954508-1GEA 319 EUR
APOSOR954508-1G
3-(1,2,4-Oxadiazol-3-yl)pyridine 98%
3-(1,2,4-Oxadiazol-3-yl)pyridine
Formel: C₇H₅N₃O
Molecular Weight: 147,134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00465052
CAS-Nummer: 10550-16-0