5-(4-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954532-1G
APOSOR954532-1GEA
418
EUR
APOSOR954532-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(4-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Molecular Weight: 192,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669523 CAS-Nummer: 41125-75-1 |