2-(3-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954533-1G
APOSOR954533-1GEA
400
EUR
APOSOR954533-1G
2-(3-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(3-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09755524 CAS-Nummer: 5378-30-3 |