3-Ethoxy-N-methyl-4-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954634-1G
APOSOR954634-1GEA 400 EUR
APOSOR954634-1G
3-Ethoxy-N-methyl-4-nitroaniline 98%
3-Ethoxy-N-methyl-4-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 196,203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18861025
CAS-Nummer: 1339134-87-0