3-Cyan-5-nitrophenylboronsäure 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Cyano-5-nitrophenyl)boronic acid
OR9547-1G
APOSOR9547-1GEA
282
EUR
APOSOR9547-1G
3-Cyan-5-nitrophenylboronsäure 96+%
3-Cyan-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BN₂O₄ Molecular Weight: 191,936 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03411554 CAS-Nummer: 913835-33-3 |