Biphenyl-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Hydroxybiphenyl, 3-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-3-phenylbenzol, 3-Phenylphenol
OR954760-25G
APOSOR954760-25GEA
95.7
EUR
APOSOR954760-25G
Biphenyl-3-ol 98%
Biphenyl-3-ol
Formel:
C₁₂H₁₀O Molecular Weight: 170.21 g/mol Siedepunkt: 334 Schmelzpunkt: 78 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002294 CAS-Nummer: 580-51-8 |