3-(2-Methylphenyl)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-ol
OR954764-1G
APOSOR954764-1GEA
266
EUR
APOSOR954764-1G
3-(2-Methylphenyl)phenol 96%
3-(2-Methylphenyl)phenol
Formel:
C₁₃H₁₂O Molecular Weight: 184,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802319 CAS-Nummer: 71965-05-4 |