4-(2-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
[1,1'-Biphenyl]-2,4'-diol
OR954775-1G
APOSOR954775-1GEA
401
EUR
APOSOR954775-1G
4-(2-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(2-Hydroxyphenyl)phenol
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186.207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11895228 CAS-Nummer: 611-62-1 |