3-(3-Formylphenyl)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954781-1G
APOSOR954781-1GEA
364
EUR
APOSOR954781-1G
3-(3-Formylphenyl)phenol 96%
3-(3-Formylphenyl)phenol
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117377 CAS-Nummer: 400745-17-7 |