4-(3-Formylphenyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954782-1G
APOSOR954782-1GEA
435
EUR
APOSOR954782-1G
4-(3-Formylphenyl)phenol 98%
4-(3-Formylphenyl)phenol
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04117372 CAS-Nummer: 283147-95-5 |