3-Methyl-5-phenylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954883-1G
APOSOR954883-1GEA 502 EUR
APOSOR954883-1G
3-Methyl-5-phenylphenol 98%
3-Methyl-5-phenylphenol
Formel: C₁₃H₁₂O
Molecular Weight: 184,234 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01869167
CAS-Nummer: 50715-82-7