2-Methyl-5-(thiophen-3-yl)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954885-1G
APOSOR954885-1GEA
364
EUR
APOSOR954885-1G
2-Methyl-5-(thiophen-3-yl)phenol 96%
2-Methyl-5-(thiophen-3-yl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₀OS Molecular Weight: 190,262 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18313076 CAS-Nummer: 1261985-23-2 |