2-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR955151-250MG
APOSOR955151-250MGEA
133
EUR
APOSOR955151-250MG
2-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
2-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,043 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18390752 CAS-Nummer: 1261609-83-9 |