3-Formylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955186-1G
APOSOR955186-1GEA
98.6
EUR
APOSOR955186-1G
3-Formylbenzamide 95%
3-Formylbenzamide
Formel:
C₈H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09758970 CAS-Nummer: 126534-87-0 |