(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955234-1G
APOSOR955234-1GEA
68.3
EUR
APOSOR955234-1G
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₈H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839185 CAS-Nummer: 202932-05-6 |