3-(4-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955383-1G
APOSOR955383-1GEA
502
EUR
APOSOR955383-1G
3-(4-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(4-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₁₃H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22586704 CAS-Nummer: 143425-48-3 |