6-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Hydroxy-6-phenyl-1,3-diazin-2-yl)pyrazine, 4-Hydroxy-6-phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidine
OR9554-50MG
APOSOR9554-50MGEA
21.9
EUR
APOSOR9554-50MG
6-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-ol
6-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₄H₁₀N₄O Molecular Weight: 250,255 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665788 CAS-Nummer: 874605-79-5 |