3-Methoxy-5-phenylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955414-1G
APOSOR955414-1GEA
632
EUR
APOSOR955414-1G
3-Methoxy-5-phenylaniline 98%
3-Methoxy-5-phenylaniline
Formel:
C₁₃H₁₃NO Molecular Weight: 199,248 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20702469 CAS-Nummer: 383870-84-6 |