Methyl-6-hydroxypyridine-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylate
OR955459-5G
APOSOR955459-5GEA
82.8
EUR
APOSOR955459-5G
Methyl-6-hydroxypyridine-2-carboxylate 98%
Methyl-6-hydroxypyridine-2-carboxylate
Formel:
C₇H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698054 CAS-Nummer: 30062-34-1 |