Methyl-3-(4-pyridyl)acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955608-1G
APOSOR955608-1GEA
151
EUR
APOSOR955608-1G
Methyl-3-(4-pyridyl)acrylate 95%
Methyl-3-(4-pyridyl)acrylate
Formel:
C₉H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023636 CAS-Nummer: 7340-34-3 |