Methyl 2-amino-3,4-dimethylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955614-1G
APOSOR955614-1GEA
632
EUR
APOSOR955614-1G
Methyl 2-amino-3,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 2-amino-3,4-dimethylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12159829 CAS-Nummer: 31928-20-8 |