Methyl (2r)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955669-1G
APOSOR955669-1GEA
502
EUR
APOSOR955669-1G
Methyl (2r)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl (2r)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16037973 CAS-Nummer: 293737-30-1 |