Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955684-1G
OR955684-5G
APOSOR955684-1GEA
277
EUR
APOSOR955684-1G
APOSOR955684-5G
Methyl quinoline-8-carboxylate 95%
Methyl quinoline-8-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06203774 CAS-Nummer: 40245-26-9 |