Methyl 2-ethylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955741-1G
APOSOR955741-1GEA 296 EUR
APOSOR955741-1G
Methyl 2-ethylbenzoate 95%
Methyl 2-ethylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164.201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203917
CAS-Nummer: 50604-01-8