Methyl 3-(3-chlorophenyl)propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955761-1G
APOSOR955761-1GEA
435
EUR
APOSOR955761-1G
Methyl 3-(3-chlorophenyl)propanoate 98%
Methyl 3-(3-chlorophenyl)propanoate
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 198,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114353 CAS-Nummer: 103040-43-3 |