Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955779-1G
APOSOR955779-1GEA
632
EUR
APOSOR955779-1G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 95%
Methyl 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₂O₂S Molecular Weight: 196,266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23713207 CAS-Nummer: 92315-47-4 |