Methyl benzothiophene-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl benzo[b]thiophene-3-carboxylate
OR955809-1G
APOSOR955809-1GEA
227
EUR
APOSOR955809-1G
Methyl benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl benzothiophene-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈O₂S Molecular Weight: 192.234 g/mol Siedepunkt: 165…166 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06203855 CAS-Nummer: 22913-25-3 |