3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955818-1G
APOSOR955818-1GEA
502
EUR
APOSOR955818-1G
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid methyl ester 95%
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid methyl ester
Formel:
C₆H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12032284 CAS-Nummer: 92234-50-9 |