Methyl 2-[4-(([(tert-butoxy)carbonyl]amino)methyl)phenyl]acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR955860-250MG
APOSOR955860-250MGEA
178
EUR
APOSOR955860-250MG
Methyl 2-[4-(([(tert-butoxy)carbonyl]amino)methyl)phenyl]acetate 98%
Methyl 2-[4-(([(tert-butoxy)carbonyl]amino)methyl)phenyl]acetate
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279,332 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09953088 CAS-Nummer: 191871-32-6 |