Methyl (2s)-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
MEthyl (2s)-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoate
OR955867-1G
APOSOR955867-1GEA
343
EUR
APOSOR955867-1G
Methyl (2s)-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoate 95%
Methyl (2s)-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoate
Formel:
C₈H₁₁NO₃ Molecular Weight: 169,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10565764 CAS-Nummer: 146725-85-1 |