4-{N-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9559-1G
APOSOR9559-1GEA 248 EUR
APOSOR9559-1G
4-{N-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid 96%
4-{N-[2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)ethyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
Formel: C₁₄H₂₆BNO₅SSi
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08436009
CAS-Nummer: 913835-53-7