methyl 2-(6-methoxypyridin-3-yl)acetate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955901-1G
APOSOR955901-1GEA
806
EUR
APOSOR955901-1G
methyl 2-(6-methoxypyridin-3-yl)acetate 96%
methyl 2-(6-methoxypyridin-3-yl)acetate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26520887 CAS-Nummer: 943541-27-3 |