Methyl 2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955944-1G
APOSOR955944-1GEA
806
EUR
APOSOR955944-1G
Methyl 2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate 95%
Methyl 2,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,229 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23714100 CAS-Nummer: 53562-48-4 |