Methyl-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR955959-1G
APOSOR955959-1GEA
39.3
EUR
APOSOR955959-1G
Methyl-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₅H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 160,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04969136 CAS-Nummer: 1005584-90-6 |