Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR955980-1G
OR955980-250MG
OR955980-5G
APOSOR955980-1GEA
0
EUR
APOSOR955980-1G
APOSOR955980-250MG
APOSOR955980-5G
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formel:
C₈H₆Cl₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09816501 CAS-Nummer: 1000933-19-6 UN: 3261 ADR: 8,III |