Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956008-1G
APOSOR956008-1GEA
632
EUR
APOSOR956008-1G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12912213 CAS-Nummer: 1220397-13-6 |