4-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956057-1G
APOSOR956057-1GEA
719
EUR
APOSOR956057-1G
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 95%
4-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11844835 CAS-Nummer: 947504-99-6 |