Methyl 2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956060-1G
APOSOR956060-1GEA
719
EUR
APOSOR956060-1G
Methyl 2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylate 95%
Methyl 2-amino-1,3-benzoxazole-6-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18917418 CAS-Nummer: 851075-63-3 |